Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes
Versatile tubes for use inside a large storage system, or in smaller scale for traditional cryostorage in dewars.
Marca: Thermo Scientific™ 331830-BR
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Ampliable
- Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones con capacidad de procesamiento alta y baja
- Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
- Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
- Las roscas externas limitan la contaminación
- Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
- Estructura de una sola pieza con junta moldeada
- No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- Disponible con un código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
- Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
- Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
- 374502NOV incluye un código de barras 1D (lineal) legible en el lateral que coincide con los códigos de barras 2D en la parte inferior del tubo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 106 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
Especificaciones
2D, lineal y legible por humanos | |
Gradilla con cierre con código de barras Nunc | |
Gradilla con cierre | |
Tubos universales con rosca exterior | |
1/Paq., 10/Caja |
1,8 mL (tubo) | |
Beige | |
Cryobanco | |
10 gradillas vacías | |
No estéril |