Learn More
Thermo Scientific™ Lectores de códigos de barras Nunc™, USB
Realice un seguimiento de las muestras de forma sencilla utilizando estos lectores de código de barras. La función «Plug and Play» puede cambiar automáticamente a códigos de lectura: 128A, 128B, 128C, 39 e intercalado 2/5.
Marca:  Thermo Scientific™ 330050
423.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29250kg
Código de producto. 10740295
  • 635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice un seguimiento de las muestras de forma sencilla utilizando los lectores de códigos de barras Thermo Scientific™ Nunc™. La función «Plug and Play» puede cambiar automáticamente a códigos de lectura: 128A, 128B, 128C, 39 e intercalado 2/5. Cómodo y fácil de utilizar con una hoja de cálculo Excel.
Duraderos, de bajo coste y fáciles de utilizar: sin otro requisito que conectarlos a un puerto USB o a un teclado.
  • Los lectores cambian automáticamente entre código 128, código 39, intercalado 2 de 5 y otros códigos de barras.
  • Deben estar en contacto con el código de barras que se dispone a leer.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.