Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Clear Plates
Reduce costs using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-well shallow well standard height clear polystyrene plates—total well volume is reduced to 25μL.
Marca: Thermo Scientific™ 264704
Detalles adicionales : Peso : 3.53430kg
Descripción
Accommodate small sample volumes by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell Standard Height Clear Plates with a total well volume of 25μL, ideal for high throughput screenings. The standard plate height allows for easy adaptation to most automation systems.
Características:- Placas de poliestireno hidrófobo no tratadas
- Superficie estándar (SBS) conforme a ANSI™
- Adecuadas para ensayos colorimétricos, fluorescentes y luminiscentes
- Hay disponible una opción de codificación personalizada con códigos de barras
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
25 μl | |
De 2 to 20 μl | |
Sin tratar | |
100 |
Estándar | |
384 pocillos poco profundos, altura estándar, transparentes, sin tratar, sin tapa, envase 25/100 | |
100 cajas, paquete de 25 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
384 | |
No estéril | |
V | |
25 |