missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 16098-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815594

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Probably mediates the hydrolysis of some nucleoside diphosphate derivatives.
Especificaciones

Especificaciones

NUDT8
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8WV74, Q9CR24
Nudix motif 8, NUDT8
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
254552, 361692, 66387
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
NUDT8
Liquid
Nudt8
NUDT8 Fusion Protein Ag8945
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados