Learn More
NUDT10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NUDT10 |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817414
|
Proteintech
17508-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807414
|
Proteintech
17508-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cleaves a beta-phosphate from the diphosphate groups in PP-InsP5 (diphosphoinositol pentakisphosphate), suggesting that it may play a role in signal transduction. Also able to catalyze the hydrolysis of dinucleoside oligophosphates, with Ap6A and Ap5A being the preferred substrates. The major reaction products are ADP and p4a from Ap6A and ADP and ATP from Ap5A. Also able to hydrolyze 5-phosphoribose 1-diphosphate.Especificaciones
NUDT10 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P0C027, Q8NFP7 | |
102954, 170685, 367747 | |
NUDT10 Fusion Protein Ag11711 | |
Primary | |
-20°C | |
NUDT10 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
APS2, DIPP 3 alpha, DIPP3 alpha, DIPP3a, hAps2, hDIPP3alpha, Nudix motif 10, NUDT10 | |
NUDT10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |