Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 SA HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 6.50%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Ion Exchange
Marca: Macherey-Nagel™ 720097.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Ácido sulfónico | |
HPLC | |
No | |
0,15 M (NH4)2 HPO4, pH 5 | |
5 μm | |
100 Å | |
20 °C | |
Ácido sulfónico | |
6,50 % | |
Sí | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4 mm | |
Intercambio de iones | |
250 mm | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
SA | |
L9 | |
Sílice modificada por ácido sulfónico | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |