Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Protect I 720175 Model EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 720175.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400702
  • 625.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
5800 psi (400 bar)
Desde 2 hasta 8
1 unidad
60 °C
Sílice con grupo polar de protección y modificación monomérica
11%
Columna HPLC EC
4 mm
125 mm
5 μm
100Å
350 m²/g
L7
Sílice
Fase inversa
Fase inversa