Learn More
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: NA24, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4869-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930598
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
NA24
Unconjugated
Mouse
33kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4869
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
GST fusion protein containing the N-terminal part of nucleophosmin fused to 14 amino acid of ALK protein
MCF-7, HeLa or A431 cells. Skin, Colon
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.