Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760805.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octadecilo y propilfenilo | |
Octadecilo y propilfenilo | |
1 ml/min | |
Interacciones p-p | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 10 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 y propilfenilo (Sphinx RP) | |
15 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |
Columna de análisis | |
2 mm | |
Para antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas, aplicación de separación aromática sustituida | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
1 l/11 l | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |