Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 760808.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428547
  • 930.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
15%
Analytical
3 mm
1 mL/min
p-p interactions
Stainless Steel
Silica
3 µm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1/L11
NUCLEODUR™ Sphinx RP
Octadecyl and Propylphenyl
Octadecyl and Propylphenyl
Yes
For Quinolone antibiotics, sulfonamides, xanthines, substituted aromatics separation application
250 mm
Acetonitrile/water
Spherical
1 to 10
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
EC HPLC Column
HPLC