Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760825.20
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12685989
  • 680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Columna de análisis
2 mm
75 mm
Esférica
De 1 a 10
1 unidad
340 m²/g
1 l/11 l
Sílice
Fase inversa
Fase inversa
Columna HPLC EC
Octadecilo y propilfenilo
Para LC-MS y HPLC
13050 psi (900 bar)
1,8 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
15 %
Acero inoxidable
HPLC, LC-MS