Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760824.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675989
  • 815.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
15%
Octadecyl and Propylphenyl
Yes
150 mm
1200bar
Spherical
1 to 10
1 Ea.
340 m²/g
L1/L11
NUCLEODUR™ Sphinx RP
Analytical HPLC
2 mm
For LC/MS and HPLC
Stainless Steel
Silica
1.8 µm
110 Å
Acetonitrile/water
EC HPLC Column
HPLC, LC/MS