Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760822.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12438557
  • 680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Columna de análisis
4 mm
50 mm
Esférica
De 1 a 10
1 unidad
340 m²/g
1 l/11 l
Sílice
Fase inversa
Fase inversa
Columna HPLC EC
Octadecilo y propilfenilo
Para LC-MS y HPLC
8700 psi (600 bar)
1,8 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
15 %
Acero inoxidable
HPLC, LC-MS