Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC Analytical HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760802.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12448527
  • 660.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
15%
Analytical
3 mm
p-p Interactions
150 mm
Silica
1 to 10
1 Ea.
Analytical HPLC EC Column
HPLC
Silica
Octadecyl and phenyl
HPLC
Yes
Acetonitrile/water
5 µm
110 Å
Acetonitrile/water
L1 and L11
NUCLEODUR™ Sphinx RP