Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760802.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo y fenilo | |
HPLC | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 y propilfenilo (Sphinx RP) | |
15 % | |
Sí | |
Columna EC para HPLC analítica |
Columna de análisis | |
2 mm | |
Interacciones p-p | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 10 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
1 l/11 l | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |