Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC Analytical HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760802.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12458527
  • 660.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
20-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Reversed Phase
Silica
Reversed Phase
Analytical Column
4 mm
p-p Interactions
150 mm
Acetonitrile/water
1 to 10
1 Ea.
340 m²/g
Analytical HPLC EC Column
HPLC
Yes
15%
Silica
Octadecyl and phenyl
HPLC
Yes
8700 psi (600 bar)
5 µm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
L1/L11
C18 and Propylphenyl (Sphinx RP)