Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa de PFP Nucleodur™, 1,8 μm, 3 mm x 100 mm
Código de producto. 12793451 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12793451
Marca: Macherey-Nagel™ 760436.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 8%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Pentafluorofenil-propil
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones polares (enlaces H), dipolo-dipolo, p-p e hidrófobas
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 11600 psi (800 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP (pentafluorofenilpropilo)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS