Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760760.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12605989
  • 709.10€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
11%
Monomeric Octyl
Yes
No
Stainless Steel
Silica
1.8 µm
110 Å
Acetonitrile/water
EC HPLC Column
HPLC, LC/MS
Analytical HPLC
2 mm
For LC/MS and HPLC
75 mm
1200bar
Spherical
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L7
Nucleodur™ C8 Gravity