Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760750.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Desde 1 hasta 11 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
3 mm | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110Å | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11% | |
Sí | |
Columna EC estándar |