Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760261.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12458397
  • 770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Octadecilo
Octadecilo
1 ml/min
150 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase inversa
Fase inversa
Columna HPLC EC
Columna de análisis
2 mm
Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 1 a 9
0,9 ml/g
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 Pyramid
14 %
Acero inoxidable
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica