Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 760263.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468407
  • 775.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
14%
Analytical
4.6 mm
1 mL/min
50 mm
Acetonitrile/water
Spherical
1 to 9
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Octadecyl
Octadecyl
Yes
For Analytical and preparative separation of polar and midpolar compounds applications
Stainless Steel
Silica
3 µm
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
EC HPLC Column
Analytical HPLC