Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760272.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428417
  • 710.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
14%
Octadecyl
Yes
Yes
Stainless Steel
Silica
1.8 µm
110 Å
Acetonitrile/water
EC HPLC Column
HPLC, LC/MS
Analytical HPLC
3 mm
For LC/MS and HPLC
50 mm
1200bar
Spherical
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L1
NUCLEODUR™ C18 Pyramid