Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760783.30
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12615989
  • 780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Octadecilo
Octadecilo
Para la separación rápida de 16 PAH
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 2 a 8
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Columna HPLC EC
Columna de análisis
3 mm
100 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18
Análisis de PAH
Fase inversa