Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Marca: Macherey-Nagel™ 760405.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octadecilo polimérico | |
Octadecilo polimérico | |
1 ml/min | |
50 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
1,8 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Selectividad estérica | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
Para esteroides, aromáticos sustituidos (o,p,m-), aplicación de vitaminas liposolubles | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 10 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |