Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760402.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428427
  • 780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Octadecilo polimérico
Octadecilo polimérico
1 ml/min
125 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Selectividad estérica
Fase inversa
Columna HPLC EC
Columna de análisis
3 mm
Para esteroides, aromáticos sustituidos (o,p,m-), aplicación de vitaminas liposolubles
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 1 a 10
0,9 ml/g
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 Isis
20 %
Acero inoxidable