Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytical HPLC EC Column
Marca: Macherey-Nagel™ 760410.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo polimérico | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Sí | |
Columna EC para HPLC analítica |
Columna de análisis | |
4 mm | |
50 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 10 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Selectividad estérica | |
Fase inversa |