Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec HPLC VP Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 762591.80
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12666009
Cantidad Precio
1 369.00€ / cada uno
6 319.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío
24-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
18%
Octadecyl
Sophisticated Analytical and Preparative Separations of Basic, Neutral and Acidic Pharmaceuticals
Acetonitrile/Water
Spherical
Acetonitrile/Water
HPLC
L1
10 mm
Guard Column
Yes
No
Silica
110Å
NUCLEODUR™ C18 Htec
VP Guard Column
8 mm
1 to 11