Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size
Ideal for ultra-fast HPLC separation of ketones. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size are analytical EC columns with high purity silica phase for HPLC. The columns are available in a variety of diameters and lengths.
Marca: Macherey-Nagel™ 760078.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
- Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
- Desactivación de la base superior
- Modificación del octadecilo de alta densidad
- Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Fase inversa | |
Sílice | |
Stainless Steel | |
HPLC EC Column | |
Octadecilo | |
Para LC-MS y HPLC | |
30 mm | |
Esférica | |
De 1 a 11 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
C18 por gravedad |
Sí | |
18 % | |
Fase inversa | |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
No | |
11600 psi (800 bar) | |
1,8 µm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
HPLC, LC-MS |