Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Marca: Macherey-Nagel™ 760151.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Ciano | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
n-heptano | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
7 % | |
Sí | |
Columna estándar EC analítica |
Columna de análisis | |
4 mm | |
125 mm | |
n-heptano | |
De 1 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L10 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase normal e inversa |