Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-10 C18 ec VarioPrep HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 762010.100
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12429896
  • 1077.30€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
17.5%
Preparative
10 mm
RP chromatography
Stainless Steel
Silica
10 µm
NUCLEODUR™ C18 ec Octyl Silica Phase
1 Ea.
VarioPrep HPLC Column
HPLC
Octyl
Octyl
Yes
250 mm
Acetonitrile/water
Spherical
1 to 9
110 Å
Acetonitrile/water
L1
NUCLEODUR™ C18 ec Octyl Silica Phase