Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleocel™ Delta-RP S EC Analytical Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 720450.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Fase inversa | |
Sílice | |
Analytical EC Column | |
Fases de sílice modificada con celulosa | |
Separación de los enantiómeros mediante HPLC | |
2000 psi (140 bar) | |
De 1 a 9 | |
40 °C | |
HPLC |
No | |
Fase inversa | |
Separación quiral | |
4,6 mm | |
250 mm | |
5 µm | |
1 unidad | |
L40 | |
Sílice modificada con celulosa |