Learn More
Invitrogen™ Human NUAK2, GST Tag Recombinant Protein
NUAK2 or SNF1/AMP kinase-related kinase (SNARK) is a member of the NUAK family of SNF1-like kinase 2. Recombinant full-length human NUAK2 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
493.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Alias de gen | SNARK, FLJ90349, DKFZP434J037, DKFZp686F01113 |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15499003
|
Invitrogen™
PV6376 |
10μg |
493.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15409013
|
Invitrogen™
PV6377 |
100μg |
1650.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15419013
|
Invitrogen™
PV6378 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
NUAK2 is activated by muscle contraction and is a unique mediator of contraction-stimulated glucose transport in skeletal muscle (1). NUAK2 is involved in cellular stress responses linked to obesity and type 2 diabetes. NUAK2 shows kinase activity against a synthetic test peptide and the activity in keratinocytes is increased by AMP and 5-amino-4-imidazolecarboxamide riboside, implying that AMPK kinase-dependent pathway can activate NAUK2. Glucose deprivation also increases NAUK2 activity in baby hamster kidney fibroblasts.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
SNARK, FLJ90349, DKFZP434J037, DKFZp686F01113 | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |