Learn More
Invitrogen™ Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
622.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055655 |
---|---|
Alias de gen | NUAK1 (ARK5) |
Familia Quinasa | CAMKL Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438613
|
Invitrogen™
PR7569A |
100μg |
1812.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10536573
|
Invitrogen™
PV4283 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11573617
|
Invitrogen™
PV4127 |
10 μg |
622.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The overexpression of the NUAK1 (ARK5) kinase has been associated with tumor invasion and metastasis (colorectal neoplasm).
Especificaciones
NP_055655 | |
CAMKL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
NUAK1 (ARK5) | |
Human | |
His Tag |