Learn More
Abnova™ NT5E (Human) Recombinant Protein
Human NT5E full-length ORF ( AAH15940.1, 28 a.a. - 264 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004907-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108511
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 17-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: ELTILHTNDVHSRLEQTSEDSSKCVNASRCMGGVARLFTKVQQIRRAEPNVLLLDAGDQYQGTIWFTVYKGAEVAHFMNALRYDAMALGNHEFDNGVEGLIEPLLKEAKFPILSANIKAKGPLASQISGLYLPYKVLPVGDEVVGIVGYTSKETPFLSNPGTNLVFEDEITALQPEVDKLKTLNVNKIIALGHSGSEMDKLIAQKVRGVDVVVGGHSNTFLYTGNCFKRIAWARMSR
Especificaciones
Especificaciones
AAH15940.1
5'-nucleotidase, ecto (CD73)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NT5E
GST
4907
Wheat germ expression system
10 μg
CD73, E5NT, NT, NT5, NTE, eN, eNT
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer