Learn More
NR2E3 Mouse anti-Human, Clone: 1G1D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno NR2E3
Clon 1G1D9
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828425
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66494-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818425
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66494-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NR2E3, a NR2 Hepatocyte NF4-Like Receptor, has been suggested to affect cone cell proliferation in eye development. It has been shown to have a role in determining photoreceptor phenotype during human retinogenesis. In RD7 mice, a deletion in NR2E3 results in hereditary retinal dysplasia and degeneration. A homozygous missense mutation in NR2E3 has been linked to retinitis pigmentosa in Crypto-Jews of Belmonte. Two alternatively spliced isoforms have been documented. NR2E3 is expressed in the retina. ESTs have been isolated from cancerous human lung, colon, and ovary, and from normal human eye.
Especificaciones
Especificaciones
NR2E3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ESCS, NR2E3, PNR, rd7, RNR, RP37
NR2E3
IgG1
Protein G
Antibody
1G1D9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9Y5X4
10002
NR2E3 Fusion Protein Ag5831
Primary
-20°C
NR2E3