Learn More
NPR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NPR1 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816575
|
Proteintech
55116-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806575
|
Proteintech
55116-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Guanylyl cyclases, catalyzing the production of cGMP from GTP, are classified as soluble and membrane forms. The membrane guanylyl cyclases, often termed guanylyl cyclases A through F, form a family of cell-surface receptors with a similar topographic structure: an extracellular ligand-binding domain, a single membrane-spanning domain, and an intracellular region that contains a protein kinase-like domain and a cyclase catalytic domain. GC-A and GC-B function as receptors for natriuretic peptides; they are also referred to as atrial natriuretic peptide receptor A and type B. Also see NPR3, which encodes a protein with only the ligand-binding transmembrane and 37-amino acid cytoplasmic domains. NPR1 is a membrane-bound guanylate cyclase that serves as the receptor for both atrial and brain natriuretic peptides and BNP, respectively).Especificaciones
NPR1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P16066 | |
4881 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NPR1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ANP A, ANPa, ANPR A, ANPRA, GC A, Guanylate cyclase A, GUC2A, GUCY2A, NPR1 | |
NPR1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |