Learn More
Thermo Scientific™ NP-40, solución permeante en PBS (10X)
34.30€ - 51.03€
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formato Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15493539
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J60838.AK
250 mL
34.30€
250 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15403549
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J60838.AP
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
10X
Temperaturas ambientes
Líquido