Learn More
Sal sódica con novobiocina, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Inhibe la síntesis de ADN inhibiendo la enzima Topoisomerasa II.La sal sódica con novobiocina, MP Biomedicals es un antibiótico producido por Streptomyces nieveus.Es activo contra bacterias grampositivas.También es un inhibidor 3 de Hsp90.
La novobiocina inhibe la síntesis de ADN al inhibir la ADN girasa bacteriana dirigida a la subunidad GyrB de la enzima implicada en la transducción de energía. Actúa como un inhibidor competitivo de la reacción de la ATPasa catalizada por GyrB 2. Los usos incluyen:
- Para la producción de ADN plasmídico positivamente superhelicoidales
- Inhibidor de la ADN girasa bacteriana y de la topoisomerasa de ADN eucariota
- Inhibidor de la ADN polimerasa dependiente de ARN de retrovirus
- Estudiar la inhibición de la proteína de choque térmico
Especificaciones
Forma física | Powder |
Absorbancia | λ max: 307nm |
Punto de fusión | 220°C |
Coeficiente de extinción | E1%= 600 (0.1M NAOH) |
Potencia | ∼900μg/mg |
Información de solubilidad | Freely soluble in water (10%, clear, colorless solution) |
Nombre IUPAC | sodio 7-{[4-(carbamoiloxi)-3-hidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiloxano-2-il]oxi}-3-[4-hidroxi-3-(3-metil-2-en-1-il)benzamido]-8-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-1-benzopirano-3-ide |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.6 |
Cantidad | 1 g |
Rotación óptica | −38.0° (2.5g/100ml ethanol at 24°C for the free acid) |