Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Focusing Buffer pH 3-7
Para su uso con tiras de IPG ZOOM
Marca: Invitrogen™ ZB10037
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Incluido en el kit básico de proteínas.
Enfoque isoeléctrico, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
El kit combinado del fraccionador de IEF ZOOM™ incluye el fraccionador de IEF ZOOM™, un envase de discos ZOOM™ de cada pH y reactivos ZOOM™ (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores de pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo). Los discos, los anfolitos portadores y los tampones ZOOM™ deben almacenarse a +4 °C. | |
IEF | |
Tampón de enfoque | |
ZOOM™ |
Tampones de enfoque | |
entre 3 y 7 | |
Tiras IPG ZOOM™ | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.