Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ CHAPS
Para utilizar con el fraccionador de IEF ZOOM
Marca:  Invitrogen™ ZC10003
232.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 11560916
  • 348.00€ / 500 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
ZOOM CHAPS garantiza condiciones óptimas para la preparación de muestras.
Enfoque isoeléctrico, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
El kit combinado del fraccionador de IEF ZOOM™ incluye el fraccionador de IEF ZOOM™, un envase de discos ZOOM™ de cada pH y reactivos ZOOM™ (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores de pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo). Los discos, los anfolitos portadores y los tampones ZOOM™ deben almacenarse a +4 °C.
Temperatura ambiente
Reactivos ZOOM™
Polvo
ZOOM™