Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 9-11
Moléculas pequeñas y solubles con grupos de carga positiva y negativa
Marca:  Invitrogen™ ZM0024
298.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11530906
  • 448.00€ / 10 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice los anfolitos portadores con el sistema IPGRunner ZOOM™, que consta de tres componentes principales: Minicelda IGPRunner ZOOM, casetes IPGRunner ZOOM y tiras de 7 cm ZOOM.
  • Los anfolitos portadores ZOOM se clasifican según sus puntos isoeléctricos en un campo eléctrico, lo que permite establecer un gradiente de pH en solución o contribuir al gradiente cuando se utilizan con tiras IPG
  • Los anfolitos portadores ayudan a estabilizar el gradiente de pH y la corriente en las tiras de IPG, y permiten la solubilidad de las proteínas, lo que da como resultado una resolución de IEF reproducible
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
Los anfolitos portadores ZOOM™ se suministran en frascos de 10 ml. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad durante 1 año si se almacena correctamente.
Ánfólito portador
Temperatura ambiente
pH 9-11
ZOOM™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.