Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 3-10
Moléculas pequeñas y solubles con grupos de carga positiva y negativa
Marca: Invitrogen™ ZM0021
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Descripción
Utilice los anfolitos portadores con el sistema IPGRunner ZOOM™, que consta de tres componentes principales: Minicelda IGPRunner ZOOM, casetes IPGRunner ZOOM y tiras de 7 cm ZOOM.
- Los anfolitos portadores ZOOM se clasifican según sus puntos isoeléctricos en un campo eléctrico, lo que permite establecer un gradiente de pH en solución o contribuir al gradiente cuando se utilizan con tiras IPG
- Los anfolitos portadores ayudan a estabilizar el gradiente de pH y la corriente en las tiras de IPG, y permiten la solubilidad de las proteínas, lo que da como resultado una resolución de IEF reproducible
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
La minicelda ZOOM™ IPGRunner™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™, la cuña de tensión de gel, la barrera de tampón y la cámara de minicelda. El kit combinado ZOOM™ IPGRunner™ incluye la minicelda ZOOM™ IPGRunner™, las mechas de electrodos, la cinta de sellado, 10 casetes ZOOM™ IPGRunner™ y 12 tiras ZOOM™, pH de 3-10 NL. El kit de actualización ZOOM™ IPGRunner™ para la minicelda XCell SureLock™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™. Los casetes ZOOM™ IPGRunner™ incluyen mechas de electrodos y cinta de sellado. | |
Ánfólito portador | |
Temperatura ambiente |
pH 3-10 | |
ZOOM™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.