Learn More
Invitrogen™ Streptavidin Agarose
Para aislar moléculas y complejos biotinilados con componentes biotinilados, incluidos anticuerpos, complejos anticuerpo-antígeno, ligandos y receptores, ácidos nucleicos y complejos de proteínas-ácido nucleico
Marca:  Invitrogen™ SA10004
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11558976
  • 706.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: La agarosa estreptavidina se suministra en 10 ml de una pulpa al 50 % que contiene 5 ml de lecho de gel envasado en 0,01 M de fosfato de sodio (pH 7,2), 0,15 M de NaCl y azida sódica al 0,02 %.
Descripción
Descripción
  • Especialmente útil como reactivo de inmunoprecipitación para los anticuerpos que no se unen bien a la proteína A.
  • La matriz consiste en estreptavidina unida covalentemente al entrecruzamiento de gránulos de agarosa al 4 % mediante un brazo espaciador de 15 átomos
  • La agarosa estreptavidina puede unir de 3 a 8 mg de IgG biotinilado/ml de gel
Inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
10 mg/ml
La estreptavidina-agarosa se suministra en 10 ml de 50 % de pulpa que contiene 5 ml de lecho de gel envasado en fosfato sódico 0,01 M (pH 7,2), NaCl 0.15 M y azida sódica 0,.02 %. Almacenar a 4 °C.
Suspensión líquida
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente)