Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras Novex™ NuPAGE™ (10X)
Reactivo listo para su uso para reducir las muestras de proteínas en la electroforesis en gel de proteínas
Marca:  Invitrogen™ NP0004
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424012
  • 15.99€ / 250 microlitros
En stock 321
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
10X
Agente reductor de muestras NuPAGE (500 mm de ditiotreitol)
Almacenar a 4 °C.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel 2D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
250μl
Videos
Documentación
Documentos técnicos
Ver productos accesorios
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.