Learn More
Invitrogen™ Agarosa Ni-NTA
Resina de afinidad cargada de níquel que se puede utilizar para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis)
Marca: Invitrogen™ R90110
Detalles adicionales : CAS : 53123-88-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- La agarosa Ni-NTA es una resina de afinidad cargada de níquel que se puede utilizar para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis).
- Las proteínas ligadas a la resina pueden eluirse con tampón de pH bajo o por competencia con imidazol o histidina
- La purificación en un solo paso se puede realizar tanto en condiciones nativas como desnaturalizantes
- Ni-NTA utiliza el ácido nitrilotriacético (NTA) del ligando quelante unido a una resina de agarosa al 6 % entrecruzada que es adecuada para su uso en aplicaciones de flujo por gravedad y lotes
- Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a 4 °C.
Especificaciones
Suspensión | |
Columna de afinidad | |
Ni-NTA |
La resina Ni-NTA está precargada y es capaz de unir hasta 50 mg de proteína recombinante por cada 1 ml de resina. Se proporciona como una pulpa al 50 % en etanol al 30 %. La resina aparecerá de color azul cuando se cargue con Ni2+. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de la resina Ni-NTA durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
Agarosa | |
100 mL |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.