Learn More
Invitrogen™ Novex IL-2 Mouse ELISA Kit
Designed to detect and quantify the level of mouse IL-2 in serum, plasma, and supernatant using 96-well plates and a microplate reader
Marca:  Invitrogen™ KMC0021C
Detalles adicionales : Peso : 1.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10444383
  • 1825.80€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Colorimetric
Pre-coated plate, standard, controls, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, incubation buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
480 assays
Plasma, Serum, Supernatants
3 hrs
16183
<8pg/mL
RUO - research use only
50μL
Interleukin 2
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.