Learn More
Invitrogen™ IL-10 Human ELISA Kit
Alymphokine involved in immune response
668.00€ - 2145.00€
Especificaciones
Número de acceso | P22301 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 7,8-500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | <1 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10414573
|
Invitrogen™
KHC0101 |
96 pruebas |
668.00€
96 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10543975
|
Invitrogen™
KHC0102 |
2 x 96 pruebas |
998.00€
192 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10533975
|
Invitrogen™
KHC0101C |
5 x 96 pruebas |
2145.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Human Interlukin 10 (IL-10) ELISA quantitates Hu IL-10 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10. Principle of the method The Human IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The IL-10 Human ELISA Kit quantifies natural and recombinant human IL-10 human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
P22301 | |
<1 pg/mL | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
3,5% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
7,8-500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
3586 | |
3,7% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
<1 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Humano | |
5 h |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.