Learn More
Invitrogen™ DNA Retardation Gels (6%), 1.0 mm
Novex™ DNA Retardation Gels are 6% polyacrylamide prepared with 0.5X TBE gel buffer, providing clear resolution of fragments used for DNA retardation assays from 60–2500 bp.
Marca: Invitrogen™ EC63652BOX
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Descripción
Novex™ DNA Retardation Gels are 6% polyacrylamide prepared with 0.5X TBE gel buffer, providing clear resolution of fragments used for DNA retardation assays from 60–2500 bp. This preparation is good for electrophoretic separation, yet low enough to promote DNA-protein interactions. Novex DNA Retardation Gels are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and are available in 10-, 12-, or 15-well formats.
- Los fragmentos de ADN que van desde 10 a 3000 pares de bases están claramente resueltos en bandas nítidas y ajustadas
- Preparado con 0,5X TBE como tampón de gel, suficiente para una buena separación electroforética, pero demasiado bajo para promover interacciones ADN-proteína
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
• El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles Almacenar a 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
1 mm | |
Gel de retraso de ADN | |
12 pocillo | |
TBE Hi-Density Sample Buffer (5X) | |
Hielo húmedo |
DNA Retardation Gels, 12-well | |
6% | |
Retraso del ADN | |
De 10 bp a 3 kb | |
10 Gels/Box | |
Double-stranded DNA (dsDNA) |