Learn More
Invitrogen™ Novex™ Bolt™ Transfer Buffer (20X)
Optimized for the transfer of proteins from Bolt Bis-Tris Plus gels to membranes for western blotting
Marca:  Invitrogen™ BT00061
196.65 EUR hasta el 2019-12-31
Use el código promocional "13870" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15256066
  • 207.00€ / paquete de 20
Stock EU 26
Añadir a la cesta
Requires : A Bolt™ Mini Gel Tank is required for use of all Bolt gels.
Especificaciones
Especificaciones
Transfer Buffers
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Store at 4° to 25°C.
20X
1L
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.