Learn More
Invitrogen™ Mini Blot Module Gasket
Para el módulo Mini Blot de inmunotransferencia de minigeles Bolt™
Marca: Invitrogen™ B1001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La junta encaja en el núcleo del cátodo (-) del módulo de inmunotransferencia. Pinzas diseñadas para la manipulación de membranas de nitrocelulosa o PVDF.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, Western blot
Especificaciones
Bolt™ | |
Mini | |
Bolt™ | |
Junta |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.